Stampa…
5-Chloro-7-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR948155-1G OR948155-250MG
APOSOR948155-1GEA 829 EUR
APOSOR948155-1G APOSOR948155-250MG
5-Chloro-7-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Chloro-7-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₈ClNO
Peso molecolare: 193,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12962649
CAS Number: 15936-83-1