2-Methylbenzo[d]oxazol-5-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR948086-1G
OR948086-250MG
APOSOR948086-1GEA
174
EUR
APOSOR948086-1G
APOSOR948086-250MG
2-Methylbenzo[d]oxazol-5-ol 95%
2-Methylbenzo[d]oxazol-5-ol
Formula:
C₈H₇NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11111705 CAS Number: 23997-94-6 |