Stampa…
5-Methyl-6-nitro-1H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR948085-10G OR948085-1G OR948085-5G
APOSOR948085-10GEA 170 EUR
APOSOR948085-10G APOSOR948085-1G APOSOR948085-5G
5-Methyl-6-nitro-1H-indazole 95%
5-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Formula: C₈H₇N₃O₂
Peso molecolare: 177,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09026996
CAS Number: 72521-00-7