Stampa…
2-Methoxy-2-methylpropan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR948084-1G OR948084-250MG
APOSOR948084-1GEA 34.4 EUR
APOSOR948084-1G APOSOR948084-250MG
2-Methoxy-2-methylpropan-1-ol 95%
2-Methoxy-2-methylpropan-1-ol
Formula: C₅H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18253497
CAS Number: 22665-67-4