Stampa…
6-Bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
Fornitore: Apollo Scientific
OR947407-1G OR947407-250MG OR947407-500MG
APOSOR947407-1GEA 1020 EUR
APOSOR947407-1G APOSOR947407-250MG APOSOR947407-500MG
6-Bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
6-Bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
Formula: C₆H₉BrO
Peso molecolare: 177,039 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22419347
CAS Number: 1363380-78-2