Stampa…
3H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2(3H)-one
OR947396-1G OR947396-5G
APOSOR947396-1GEA 91.6 EUR
APOSOR947396-1G APOSOR947396-5G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2-ol 95%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2-ol
Formula: C₆H₅N₃O
Peso molecolare: 135,123 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18872694
CAS Number: 7397-68-4