Stampa…
5-Formyl-2-methylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947362-1G OR947362-250MG
APOSOR947362-1GEA 648 EUR
APOSOR947362-1G APOSOR947362-250MG
5-Formyl-2-methylbenzoic acid 95%
5-Formyl-2-methylbenzoic acid
Formula: C₉H₈O₃
Peso molecolare: 164,158 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26673176
CAS Number: 105650-34-8