Methyl 5-formyl-2-methylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR947357-1G
OR947357-250MG
APOSOR947357-1GEA
509
EUR
APOSOR947357-1G
APOSOR947357-250MG
Methyl 5-formyl-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-formyl-2-methylbenzoate
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD21099506 CAS Number: 675148-96-6 |