Stampa…
4-Methyl-2-nitrobenzylalcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Methyl-2-nitrophenyl)methanol
OR947345-1G OR947345-5G
APOSOR947345-1GEA 109 EUR
APOSOR947345-1G APOSOR947345-5G
4-Methyl-2-nitrobenzylalcohol 95%
4-Methyl-2-nitrobenzylalcohol
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275452
CAS Number: 22996-24-3