Stampa…
3,4-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947341-1G OR947341-5G
APOSOR947341-1GEA 97.4 EUR
APOSOR947341-1G APOSOR947341-5G
3,4-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
3,4-Dimethyl-5-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09880021
CAS Number: 64823-22-9