Stampa…
3-Chloro-4-formylbenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947339-1G OR947339-5G
APOSOR947339-1GEA 127 EUR
APOSOR947339-1G APOSOR947339-5G
3-Chloro-4-formylbenzonitrile 97%
3-Chloro-4-formylbenzonitrile
Formula: C₈H₄ClNO
Peso molecolare: 165,576 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036376
CAS Number: 58588-64-0