Stampa…
1-(tert-Butoxy)-4-methylbenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947321-10G OR947321-1G OR947321-5G
APOSOR947321-10GEA 735 EUR
APOSOR947321-10G APOSOR947321-1G APOSOR947321-5G
1-(tert-Butoxy)-4-methylbenzene 95%
1-(tert-Butoxy)-4-methylbenzene
Formula: C₁₁H₁₆O
Peso molecolare: 164,244 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425268
CAS Number: 15359-98-5