Stampa…
2-(2-Cyano-4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947312-1G OR947312-250MG
APOSOR947312-1GEA 446 EUR
APOSOR947312-1G APOSOR947312-250MG
2-(2-Cyano-4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
2-(2-Cyano-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18394271
CAS Number: 52786-67-1