Stampa…
2-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947310-1G OR947310-5G
APOSOR947310-1GEA 34.4 EUR
APOSOR947310-1G APOSOR947310-5G
2-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol 95%
2-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol
Formula: C₁₀H₁₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020610
CAS Number: 6972-51-6