2-(Hydroxymethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947220-1G
OR947220-250MG
APOSOR947220-1GEA
865
EUR
APOSOR947220-1G
APOSOR947220-250MG
2-(Hydroxymethyl)benzoic acid 95%
2-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₈O₃ Peso molecolare: 152,147 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02151998 CAS Number: 612-20-4 |