Stampa…
1,3-Dimethoxy-4-methyl-2-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947189-1G OR947189-250MG
APOSOR947189-1GEA 698 EUR
APOSOR947189-1G APOSOR947189-250MG
1,3-Dimethoxy-4-methyl-2-nitrobenzene 95%
1,3-Dimethoxy-4-methyl-2-nitrobenzene
Formula: C₉H₁₁NO₄
Peso molecolare: 197,188 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14583015
CAS Number: 1378831-08-3