Stampa…
3-Chloro-4-ethoxybenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947166-1G OR947166-250MG
APOSOR947166-1GEA 771 EUR
APOSOR947166-1G APOSOR947166-250MG
3-Chloro-4-ethoxybenzonitrile 95%
3-Chloro-4-ethoxybenzonitrile
Formula: C₉H₈ClNO
Peso molecolare: 181,619 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10666511
CAS Number: 916596-02-6