Stampa…
3-(Methylamino)propanal, N-BOC protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl methyl(3-oxopropyl)carbamate, tert-Butyl N-methyl-N-(3-oxopropyl)carbamate
OR947154-1G OR947154-250MG OR947154-5G
APOSOR947154-1GEA 510 EUR
APOSOR947154-1G APOSOR947154-250MG APOSOR947154-5G
3-(Methylamino)propanal, N-BOC protected 95%
3-(Methylamino)propanal, N-BOC protected
Formula: C₉H₁₇NO₃
Peso molecolare: 187,236 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09751791
CAS Number: 273757-11-2