Stampa…
tert-Butyl 3-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947144-1G OR947144-250MG
APOSOR947144-1GEA 757 EUR
APOSOR947144-1G APOSOR947144-250MG
tert-Butyl 3-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
tert-Butyl 3-hydroxy-2-methylpropylcarbamate
Formula: C₉H₁₉NO₃
Peso molecolare: 189,252 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14635738
CAS Number: 480451-99-8