Stampa…
3-(Methylamino)cyclohexanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947031-1G OR947031-250MG
APOSOR947031-1GEA 669 EUR
APOSOR947031-1G APOSOR947031-250MG
3-(Methylamino)cyclohexanol 95%
3-(Methylamino)cyclohexanol
Formula: C₇H₁₅NO
Peso molecolare: 129,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16620320
CAS Number: 89854-96-6