Stampa…
5-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947028-1G OR947028-250MG
APOSOR947028-1GEA 754 EUR
APOSOR947028-1G APOSOR947028-250MG
5-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
5-Methoxynaphthalen-1-ol
Formula: C₁₁H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00512042
CAS Number: 3588-80-5