Stampa…
5-Methoxynaphthalen-1-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947026-1G OR947026-250MG
APOSOR947026-1GEA 696 EUR
APOSOR947026-1G APOSOR947026-250MG
5-Methoxynaphthalen-1-amine 95%
5-Methoxynaphthalen-1-amine
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00839435
CAS Number: 6271-81-4