Stampa…
Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR947016-1G OR947016-5G
APOSOR947016-1GEA 139 EUR
APOSOR947016-1G APOSOR947016-5G
Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₃NO₃
Peso molecolare: 171,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15144251
CAS Number: 61995-19-5