Stampa…
3-Bromo-2-methylpropyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946908-1G OR946908-250MG
APOSOR946908-1GEA 754 EUR
APOSOR946908-1G APOSOR946908-250MG
3-Bromo-2-methylpropyl acetate 95%
3-Bromo-2-methylpropyl acetate
Formula: C₆H₁₁BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16620805
CAS Number: 98485-87-1