Stampa…
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946864-1G OR946864-250MG
APOSOR946864-1GEA 735 EUR
APOSOR946864-1G APOSOR946864-250MG
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanol 95%
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanol
Formula: C₈H₉N₃O
Peso molecolare: 163,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00957173
CAS Number: 938-56-7