Stampa…
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946836-1G OR946836-250MG
APOSOR946836-1GEA 790 EUR
APOSOR946836-1G APOSOR946836-250MG
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine 95%
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037852
CAS Number: 56904-09-7