Stampa…
N-[4-(2-Hydroxyethyl)phenyl]acetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-(2-Hydroxyethyl)phenyl)acetamide
OR946802-1G OR946802-5G
APOSOR946802-1GEA 328 EUR
APOSOR946802-1G APOSOR946802-5G
N-[4-(2-Hydroxyethyl)phenyl]acetamide 95%
N-[4-(2-Hydroxyethyl)phenyl]acetamide
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01536093
CAS Number: 83345-11-3