Stampa…
2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-1,4-diazepane, N1-BOC protected
OR946706-1G OR946706-250MG
APOSOR946706-1GEA 1090 EUR
APOSOR946706-1G APOSOR946706-250MG
2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected 98%
2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 214,305 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18432596
CAS Number: 1260422-99-8