Stampa…
5-(3-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946700-1G OR946700-250MG
APOSOR946700-1GEA 350 EUR
APOSOR946700-1G APOSOR946700-250MG
5-(3-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-(3-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formula: C₉H₉N₃O
Peso molecolare: 175,187 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00469195
CAS Number: 109060-64-2