Stampa…
Ethyl 4-methyl-2-cyclohexanone-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946697-1G OR946697-5G
APOSOR946697-1GEA 168 EUR
APOSOR946697-1G APOSOR946697-5G
Ethyl 4-methyl-2-cyclohexanone-1-carboxylate 95%
Ethyl 4-methyl-2-cyclohexanone-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₆O₃
Peso molecolare: 184,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001632
CAS Number: 13537-82-1