Stampa…
5,7-Dichloroimidazo[1,2-c]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946694-1G OR946694-250MG
APOSOR946694-1GEA 426 EUR
APOSOR946694-1G APOSOR946694-250MG
5,7-Dichloroimidazo[1,2-c]pyrimidine 95%
5,7-Dichloroimidazo[1,2-c]pyrimidine
Formula: C₆H₃Cl₂N₃
Peso molecolare: 188,014 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189631
CAS Number: 85989-61-3