Stampa…
2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR946636-100MG OR946636-250MG
APOSOR946636-100MGEA 37.7 EUR
APOSOR946636-100MG APOSOR946636-250MG
2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetic acid 95+%
2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09925072
CAS Number: 1000522-43-9