Stampa…
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Isobutyramidobenzeneboronic acid
OR9466-1G OR9466-5G
APOSOR9466-1GEA 183 EUR
APOSOR9466-1G APOSOR9466-5G
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid 98%
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid
Formula: C₁₀H₁₄BNO₃
Peso molecolare: 207,034 g/mol
Punto di fusione: 275…277 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08235080
CAS Number: 874459-76-4