Stampa…
(3-P-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946560-1G OR946560-250MG
APOSOR946560-1GEA 841 EUR
APOSOR946560-1G APOSOR946560-250MG
(3-P-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
(3-P-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Peso molecolare: 189.211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738486
CAS Number: 206055-87-0