Stampa…
2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946549-1G OR946549-250MG
APOSOR946549-1GEA 771 EUR
APOSOR946549-1G APOSOR946549-250MG
2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride 95%
2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClN·ClH
Peso molecolare: 170,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02667639
CAS Number: 2554-93-0