Stampa…
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR946502-100MG OR946502-1G
APOSOR946502-100MGEA 81.2 EUR
APOSOR946502-100MG APOSOR946502-1G
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso molecolare: 191.226 g/mol
Punto di fusione: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11616340
CAS Number: 1006037-03-1