Stampa…
7-Benzyl-1,7-diazaspiro[4.5]decane ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946490-100MG OR946490-1G OR946490-500MG
APOSOR946490-100MGEA 585 EUR
APOSOR946490-100MG APOSOR946490-1G APOSOR946490-500MG
7-Benzyl-1,7-diazaspiro[4.5]decane ≥98%
7-Benzyl-1,7-diazaspiro[4.5]decane
Formula: C₁₅H₂₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11223519
CAS Number: 1086395-20-1