Stampa…
4-Cyano-N-propylbenzamide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946463-1G OR946463-5G
APOSOR946463-1GEA 219 EUR
APOSOR946463-1G APOSOR946463-5G
4-Cyano-N-propylbenzamide 96%
4-Cyano-N-propylbenzamide
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09933204
CAS Number: 855264-75-4