Stampa…
N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946457-1G OR946457-5G
APOSOR946457-1GEA 205 EUR
APOSOR946457-1G APOSOR946457-5G
N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide 96%
N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Peso molecolare: 193,242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19595636
CAS Number: 1342495-77-5