Stampa…
2-(3-Methoxyphenyl)-N-methylacetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946456-1G OR946456-5G
APOSOR946456-1GEA 203 EUR
APOSOR946456-1G APOSOR946456-5G
2-(3-Methoxyphenyl)-N-methylacetamide 98%
2-(3-Methoxyphenyl)-N-methylacetamide
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16557464
CAS Number: 53102-68-4