Stampa…
2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946450-10G OR946450-1G OR946450-5G
APOSOR946450-10GEA 502 EUR
APOSOR946450-10G APOSOR946450-1G APOSOR946450-5G
2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 186,596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06408851
CAS Number: 75438-12-9