Stampa…
3-Iodo-N,N-dimethylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR946415-1G OR946415-25G OR946415-5G
APOSOR946415-1GEA 87.3 EUR
APOSOR946415-1G APOSOR946415-25G APOSOR946415-5G
3-Iodo-N,N-dimethylbenzamide 98%
3-Iodo-N,N-dimethylbenzamide
Formula: C₉H₁₀INO
Peso molecolare: 275,086 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02859819
CAS Number: 91506-06-8