1,2-Dimethyl-3-propoxybenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946391-1G
OR946391-5G
APOSOR946391-1GEA
183
EUR
APOSOR946391-1G
APOSOR946391-5G
1,2-Dimethyl-3-propoxybenzene 98%
1,2-Dimethyl-3-propoxybenzene
Formula:
C₁₁H₁₆O Peso molecolare: 164,244 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26386335 CAS Number: 833460-92-7 |