Stampa…
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946384-10G OR946384-1G OR946384-5G
APOSOR946384-10GEA 757 EUR
APOSOR946384-10G APOSOR946384-1G APOSOR946384-5G
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carbonitrile 96%
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carbonitrile
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10004117
CAS Number: 120937-26-0