Stampa…
3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946373-10G OR946373-1G OR946373-5G
APOSOR946373-10GEA 754 EUR
APOSOR946373-10G APOSOR946373-1G APOSOR946373-5G
3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₂ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11208394
CAS Number: 442910-26-1