Stampa…
3-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946372-10G OR946372-1G OR946372-5G
APOSOR946372-10GEA 502 EUR
APOSOR946372-10G APOSOR946372-1G APOSOR946372-5G
3-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide 98%
3-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₂ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11208367
CAS Number: 1094431-64-7