Stampa…
6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine
OR946354-1G OR946354-5G
APOSOR946354-1GEA 458 EUR
APOSOR946354-1G APOSOR946354-5G
6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine
Formula: C₇H₅ClN₂O
Peso molecolare: 168.58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09055056
CAS Number: 89692-53-5