Stampa…
8-Methoxyquinoline-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946222-1G OR946222-250MG
APOSOR946222-1GEA 171 EUR
APOSOR946222-1G APOSOR946222-250MG
8-Methoxyquinoline-2-carbaldehyde 95%
8-Methoxyquinoline-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO₂
Peso molecolare: 187,195 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864557
CAS Number: 103854-64-4