Stampa…
2-Hydroxy-9-methyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR946197-1G OR946197-5G
APOSOR946197-1GEA 226 EUR
APOSOR946197-1G APOSOR946197-5G
2-Hydroxy-9-methyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 95%
2-Hydroxy-9-methyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00749757
CAS Number: 17326-09-9