2-Chloro-5,7-dihydrofuro[3,4-b]pyridine ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR946157-100MG
OR946157-500MG
APOSOR946157-100MGEA
715
EUR
APOSOR946157-100MG
APOSOR946157-500MG
2-Chloro-5,7-dihydrofuro[3,4-b]pyridine ≥98%
2-Chloro-5,7-dihydrofuro[3,4-b]pyridine
Formula:
C₇H₆ClNO Peso molecolare: 155,582 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD24386279 CAS Number: 1464091-43-7 |